N,N-Diméthyldodécylamine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N,n-dimethyldodecylamine, Dodecyldimethylamine
D0002-25ML D0002-500ML
TCIAD0002-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAD0002-25ML TCIAD0002-500ML
N,N-Diméthyldodécylamine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
N,N-Diméthyldodécylamine
Formule: C₁₄H₃₁N
MW: 213,41 g/mol
Point d'ébullition: 149°C
Point de fusion: –20 °C
Densité: 0,787 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 130°C
Numéro MDL: MFCD00008970
Numéro CAS: 112-18-5
EINECS: 203-943-8
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=242e701f81c09aaf6f648b70319617e6a88087f9&vid=242e701f81c09aaf6f648b70319617e6a88087f9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité