N,N-Diméthyloctylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N,N-Dimethyloctan-1-amine
D1814-25ML D1814-500ML
TCIAD1814-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD1814-25ML TCIAD1814-500ML
N,N-Diméthyloctylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
N,N-Diméthyloctylamine
Formule: C₁₀H₂₃N
MW: 157,3 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Point de fusion: -57°C
Densité: 0,765 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 64°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009558
Numéro CAS: 7378-99-6
EINECS: 230-939-3
ONU: 2922
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6da28175f8a530fe8294e61bafec18e4f956b9bd&vid=6da28175f8a530fe8294e61bafec18e4f956b9bd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité