4-tert-Butylthiophénol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-tert-Butyl-4-mercaptobenzene, 4-tert-Butylbenzene-1-thiol, 4-tert-Butylbenzenethiol
B0741-25G B0741-5G
TCIAB0741-25GEA 202 EUR InStock
TCIAB0741-25G TCIAB0741-5G
4-tert-Butylthiophénol ≥97.0% (par GC)
4-tert-Butylthiophénol
Formule: C₁₀H₁₄S
MW: 166,29 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Point de fusion: –11 °C
Densité: 0,9917 g/cm³ (16 °C)
Numéro MDL: MFCD00022067
Numéro CAS: 2396-68-1
EINECS: 219-255-6
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1516aca67cf69e72b0841a21ef6039ad3e3024ef&vid=1516aca67cf69e72b0841a21ef6039ad3e3024ef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité