Didodécylamine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dilaurylamine
D0267-25G D0267-5G
TCIAD0267-25GEA 258 EUR InStock
TCIAD0267-25G TCIAD0267-5G
Didodécylamine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Didodécylamine
Formule: C₂₄H₅₁N
MW: 353,68 g/mol
Point d'ébullition: 265°C
Point de fusion: 100…102 °C
Numéro MDL: MFCD00041918
Numéro CAS: 3007-31-6
EINECS: 221-114-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91582d37506aecc475ef5a56120607fd9f612a33&vid=91582d37506aecc475ef5a56120607fd9f612a33&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 48.0 to 55.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité