Alcool 2,3,4,5-tétrafluorobenzylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1883-1G T1883-5G
TCIAT1883-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAT1883-1G TCIAT1883-5G
Alcool 2,3,4,5-tétrafluorobenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 2,3,4,5-tétrafluorobenzylique
Formule: C₇H₄F₄O
MW: 180,1 g/mol
Point d'éclair: 101°C
Numéro MDL: MFCD01631452
Numéro CAS: 53072-18-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=966e508266c1d651a44cf71ec83c9bdfb9caa417&vid=966e508266c1d651a44cf71ec83c9bdfb9caa417&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité