Alcool 2,3,5,6-tétrafluorobenzylique ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: (2,3,5,6-Tétrafluorophényl)méthanol
TCIAT1884-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAT1884-1G TCIAT1884-5G
Alcool 2,3,5,6-tétrafluorobenzylique ≥96.0% (par GC)
Alcool 2,3,5,6-tétrafluorobenzylique
Formule: C₇H₄F₄O
MW: 180,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00792428
Numéro CAS: 4084-38-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/58/49/28995849.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité