Alcool 4-nitrobenzylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0180-25G N0180-100G
TCIAN0180-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAN0180-25G TCIAN0180-100G
Alcool 4-nitrobenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 4-nitrobenzylique
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Point d'ébullition: 185°C
Point de fusion: 90…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007376
Numéro CAS: 619-73-8
EINECS: 210-611-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5de2c9c03b32f2802a2b71a89eb44671d42e365f&vid=5de2c9c03b32f2802a2b71a89eb44671d42e365f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité