N-Méthyl-m-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-(Methylamino)toluene, N,3-Dimethylaniline
M0446-25ML M0446-500ML M0446-100ML
TCIAM0446-25MLEA 41.8 EUR InStock
TCIAM0446-25ML TCIAM0446-500ML TCIAM0446-100ML
N-Méthyl-m-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-Méthyl-m-toluidine
Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 207°C
Densité: 0,9467 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 100°C
Numéro MDL: MFCD00035787
Numéro CAS: 696-44-6
EINECS: 211-795-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06cd08d86824ad743782ff2d5acfb03e907b2e11&vid=06cd08d86824ad743782ff2d5acfb03e907b2e11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité