N-Méthyl-p-toluidine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N,4-Dimethylaniline, p-(Methylamino)toluene, N-Methyl-4-methylaniline, 4-(Methylamino)toluene, 4-Methyl-N-methylaniline
M1315-25ML M1315-250ML
TCIAM1315-25MLEA 56.1 EUR InStock
TCIAM1315-25ML TCIAM1315-250ML
N-Méthyl-p-toluidine ≥97.0% (par GC)
N-Méthyl-p-toluidine
Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 212°C
Densité: 0,9625 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 83°C
Numéro MDL: MFCD00025628
Numéro CAS: 623-08-5
EINECS: 210-769-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1535366dd5dcdbefd991bc45ce79def0174afc95&vid=1535366dd5dcdbefd991bc45ce79def0174afc95&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité