Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dioctylamine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAD0274-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAD0274-25ML
Dioctylamine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Dioctylamine


Formule: C₁₆H₃₅N
MW: 241,46 g/mol
Point d'ébullition: 298°C
Point de fusion: 15°C
Point d'éclair: 159°C
Numéro MDL: MFCD00009557
Numéro CAS: 1120-48-5
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/24/28974724.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité