α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xylidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
B2544-25G B2544-5G
TCIAB2544-25GEA 318 EUR InStock
TCIAB2544-25G TCIAB2544-5G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xylidine ≥98.0% (par GC)
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xylidine
Formule: C₈H₅F₆N
MW: 229,12 g/mol
Point d'ébullition: 177°C
Densité: 1,479 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 71°C
Numéro MDL: MFCD00074940
Numéro CAS: 328-93-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=496b716383447b43f2790ced3d816b6fdfabf2ea&vid=496b716383447b43f2790ced3d816b6fdfabf2ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité