α,α,α-Trifluoro-o-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)aniline, 2-Aminobenzotrifluoride
A0433-25ML A0433-500ML
TCIAA0433-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0433-25ML TCIAA0433-500ML
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine
Formule: C₇H₆F₃N
MW: 161,13 g/mol
Point d'ébullition: 171°C
Point de fusion: –33 °C
Densité: 1,282 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 55°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007718
Numéro CAS: 88-17-5
EINECS: 201-806-7
ONU: 2942
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66193824ad5b87ed5eb8b2676243585858dfe2ea&vid=66193824ad5b87ed5eb8b2676243585858dfe2ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité