Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-4,6-difluoroaniline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: BDFA

TCIAB1288-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAB1288-25G
2-Bromo-4,6-difluoroaniline ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-4,6-difluoroaniline


Formule: C₆H₄BrF₂N
MW: 208,01 g/mol
Point de fusion: 42…42,5 °C
Numéro MDL: MFCD00009639
Numéro CAS: 444-14-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/17/28933117.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 42.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité