2-Bromo-4-fluoroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1829-25G B1829-5G
TCIAB1829-25GEA 85.8 EUR InStock
TCIAB1829-25G TCIAB1829-5G
2-Bromo-4-fluoroaniline ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-4-fluoroaniline
Formule: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Point d'ébullition: 221°C
Point de fusion: 41 °C
Densité: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00042462
Numéro CAS: 1003-98-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a997892c616da8a790a8fa852262314b38408423&vid=a997892c616da8a790a8fa852262314b38408423&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Brown powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité