2-Bromo-p-toluidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Bromo-4-methylaniline, 4-Amino-3-bromotoluene
B0540-25G B0540-5G
TCIAB0540-25GEA 57.2 EUR InStock
TCIAB0540-25G TCIAB0540-5G
2-Bromo-p-toluidine ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-p-toluidine
Formule: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Point d'ébullition: 240°C
Point de fusion: 26 °C
Densité: 1,498 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007635
Numéro CAS: 583-68-6
EINECS: 209-515-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6094302160b8d84b0583d990a3d4df9ad4bc740&vid=a6094302160b8d84b0583d990a3d4df9ad4bc740&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité