2-Bromo-5-fluoroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB2163-5GEA 22 EUR InStock
TCIAB2163-5G TCIAB2163-25G
2-Bromo-5-fluoroaniline ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-5-fluoroaniline
Formule: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Point d'ébullition: 154°C
Numéro MDL: MFCD00070750
Numéro CAS: 1003-99-2
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/39/31/28933931.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité