2-Butylaniline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B1766-25G B1766-5G
TCIAB1766-25GEA 493 EUR InStock
TCIAB1766-25G TCIAB1766-5G
2-Butylaniline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Butylaniline
Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Point d'ébullition: 126°C
Numéro MDL: MFCD00130033
Numéro CAS: 2696-85-7
EINECS: 220-272-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64bee1670c5d8d513e2fabf15274f64b9b44637a&vid=64bee1670c5d8d513e2fabf15274f64b9b44637a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité