2-Chloro-4-(trifluorométhyl)aniline ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A1511-25G A1511-5G
TCIAA1511-25GEA 101 EUR InStock
TCIAA1511-25G TCIAA1511-5G
2-Chloro-4-(trifluorométhyl)aniline ≥97.0% (par GC)
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅ClF₃N
MW: 195,57 g/mol
Point d'ébullition: 89 °C (0,5 -rr)
Point d'éclair: 103°C
Numéro MDL: MFCD00042563
Numéro CAS: 39885-50-2
EINECS: 254-674-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ad37ebcd4bee6963a94707e71df04a6b03b11d4&vid=4ad37ebcd4bee6963a94707e71df04a6b03b11d4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité