2-Chloro-p-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Chloro-4-methylaniline, 4-Amino-3-chlorotoluene
A1437-25G A1437-5G
TCIAA1437-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAA1437-25G TCIAA1437-5G
2-Chloro-p-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Chloro-p-toluidine
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Point d'ébullition: 224°C
Point de fusion: 7°C
Densité: 1,151 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 99°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007666
Numéro CAS: 615-65-6
EINECS: 210-440-7
ONU: 3429
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ebd07836ee72782d6cdb91a3262b7c8c3590a3d&vid=5ebd07836ee72782d6cdb91a3262b7c8c3590a3d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité