6-Chloro-o-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Chloro-6-methylaniline, 2-Amino-3-chlorotoluene
A1959-25G A1959-5G
TCIAA1959-25GEA 153 EUR InStock
TCIAA1959-25G TCIAA1959-5G
6-Chloro-o-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Chloro-o-toluidine
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Point d'ébullition: 215 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2 °C
Densité: 1,152 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007679
Numéro CAS: 87-63-8
EINECS: 201-759-2
ONU: 3429
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4268e6cbaa96f2d988ed9affe55fbc5f2b00160&vid=b4268e6cbaa96f2d988ed9affe55fbc5f2b00160&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité