2-Amino-3-nitrophénol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-6-nitroaniline
A1425-25G A1425-5G
TCIAA1425-25GEA 67.1 EUR InStock
TCIAA1425-25G TCIAA1425-5G
2-Amino-3-nitrophénol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Amino-3-nitrophénol
Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010875
Numéro CAS: 603-85-0
EINECS: 210-060-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc7d8880f01564298883c0f55b70f1ba8087a59a&vid=cc7d8880f01564298883c0f55b70f1ba8087a59a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité