6-Nitro-o-toluidine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 6-Nitro-2-méthylaniline2-Méthyl-6-nitroaniline
TCIAN0467-25GEA 126 EUR InStock
TCIAN0467-25G
6-Nitro-o-toluidine ≥99.0% (par GC)
6-Nitro-o-toluidine
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 124°C
Point de fusion: 92…94 °C
Numéro MDL: MFCD00007744
Numéro CAS: 570-24-1
ONU: 2660
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité