4,5-Dichloro-2-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD4041-25GEA 147 EUR InStock
TCIAD4041-25G TCIAD4041-5G
4,5-Dichloro-2-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
4,5-Dichloro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₄Cl₂N₂O₂
MW: 207,02 g/mol
Point de fusion: 180 °C
Numéro MDL: MFCD00007770
Numéro CAS: 6641-64-1
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/59/89/28985989.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 181.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité