4,5-Difluoro-2-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,4-Difluoro-6-nitroaniline
D3644-25G D3644-5G
TCIAD3644-25GEA 198 EUR InStock
TCIAD3644-25G TCIAD3644-5G
4,5-Difluoro-2-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
4,5-Difluoro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₄F₂N₂O₂
MW: 174,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010876
Numéro CAS: 78056-39-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f4d7980b47161e33c43447995756575926a9a27&vid=9f4d7980b47161e33c43447995756575926a9a27&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité