3,5-Di-tert-butylaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2515-1G D2515-5G
TCIAD2515-1GEA 90.2 EUR InStock
TCIAD2515-1G TCIAD2515-5G
3,5-Di-tert-butylaniline ≥98.0% (par GC)
3,5-Di-tert-butylaniline
Formule: C₁₄H₂₃N
MW: 205,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134096
Numéro CAS: 2380-36-1
EINECS: 219-173-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4be48c9fd339f938e15012abd33e906f484430d&vid=f4be48c9fd339f938e15012abd33e906f484430d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité