3-(Trifluorométhoxy)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Trifluoromethoxyaniline
T2255-1G T2255-5G
TCIAT2255-1GEA 22 EUR InStock
TCIAT2255-1G TCIAT2255-5G
3-(Trifluorométhoxy)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-(Trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₆F₃NO
MW: 177,13 g/mol
Point d'ébullition: 70°C
Densité: 1,3254 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 85°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041511
Numéro CAS: 1535-73-5
EINECS: 216-256-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be6fae4b5c9c21643ba3a69e46203246996be034&vid=be6fae4b5c9c21643ba3a69e46203246996be034&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité