3-Bromo-o-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-6-bromotoluene, 3-Bromo-2-methylaniline
B3482-25G B3482-5G
TCIAB3482-25GEA 405 EUR InStock
TCIAB3482-25G TCIAB3482-5G
3-Bromo-o-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Bromo-o-toluidine
Formule: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Point d'ébullition: 255°C
Densité: 1,51 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00051579
Numéro CAS: 55289-36-6
EINECS: 259-568-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c53ffb8292c3fb3af82302c05c1b2b1d1108c29b&vid=c53ffb8292c3fb3af82302c05c1b2b1d1108c29b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité