Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromo-4-fluoroaniline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAB2957-5GEA 55 EUR InStock
TCIAB2957-5G
3-Bromo-4-fluoroaniline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-Bromo-4-fluoroaniline


Formule: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Point d'ébullition: 124°C
Numéro MDL: MFCD03788559
Numéro CAS: 656-64-4
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/17/28934417.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité