5-Bromo-2-fluoroaniline ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3043-25G B3043-5G
TCIAB3043-25GEA 104 EUR InStock
TCIAB3043-25G TCIAB3043-5G
5-Bromo-2-fluoroaniline ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
5-Bromo-2-fluoroaniline
Formule: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Point d'ébullition: 105°C
Numéro MDL: MFCD03094181
Numéro CAS: 2924-09-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb194b802474819c52235f4b15085136fa6ead98&vid=eb194b802474819c52235f4b15085136fa6ead98&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité