3-Chloro-p-toluidine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Chloro-p-methylaniline, 2-Chloro-4-aminotoluene, 4-Amino-2-chlorotoluene, 3-Chloro-4-methylaniline
C0538-25G C0538-500G
TCIAC0538-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAC0538-25G TCIAC0538-500G
3-Chloro-p-toluidine ≥97.0% (par GC)
3-Chloro-p-toluidine
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Point d'ébullition: 244°C
Point de fusion: 26 °C
Densité: 1,108 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007773
Numéro CAS: 95-74-9
EINECS: 202-446-3
ONU: 2239
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1891b0c4c85f572d70ebc21a287bffb82a8c0df8&vid=1891b0c4c85f572d70ebc21a287bffb82a8c0df8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité