2-Amino-4-chlorophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A0284-25G A0284-500G
TCIAA0284-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAA0284-25G TCIAA0284-500G
2-Amino-4-chlorophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-4-chlorophenol
Formule: C₆H₆ClNO
Point de fusion: 140…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007694
Numéro CAS: 95-85-2
EINECS: 202-458-9
ONU: 2673
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6662ebba3635f1c0238e0fe5a3a9ee853d6e04f3&vid=6662ebba3635f1c0238e0fe5a3a9ee853d6e04f3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité