5-Chloro-o-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAC1876-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC1876-25G
5-Chloro-o-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Chloro-o-toluidine
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Point d'ébullition: 237°C
Point de fusion: 22 °C
Numéro MDL: MFCD00007779
Numéro CAS: 95-79-4
ONU: 2239
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/07/28939007.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité