3-Fluoro-p-toluidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Fluoro-4-methylaniline, 4-Amino-2-fluorotoluene
F0440-25G F0440-5G
TCIAF0440-25GEA 79.2 EUR InStock
TCIAF0440-25G TCIAF0440-5G
3-Fluoro-p-toluidine ≥98.0% (par GC)
3-Fluoro-p-toluidine
Formule: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Point d'ébullition: 97 °C (15 -rr)
Point de fusion: 37 °C
Densité: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007762
Numéro CAS: 452-77-7
EINECS: 207-212-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f42df13c9eb29645c8e5f62eec55655d0680dfb7&vid=f42df13c9eb29645c8e5f62eec55655d0680dfb7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 34.0 to 37.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité