2-Amino-4-fluorophénol ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A2400-25G A2400-5G
TCIAA2400-25GEA 1220 EUR InStock
TCIAA2400-25G TCIAA2400-5G
2-Amino-4-fluorophénol ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
2-Amino-4-fluorophenol
Formule: C₆H₆FNO
MW: 127,12 g/mol
Point de fusion: 146°C
Numéro MDL: MFCD00077451
Numéro CAS: 399-97-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e9cd73ea147761c467656cf59f4694ff1e89d29&vid=3e9cd73ea147761c467656cf59f4694ff1e89d29&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité