5-Fluoro-o-toluidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-4-fluorotoluene, 5-Fluoro-2-methylaniline
F0232-25G F0232-5G
TCIAF0232-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAF0232-25G TCIAF0232-5G
5-Fluoro-o-toluidine ≥98.0% (par GC)
5-Fluoro-o-toluidine
Formule: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Point d'ébullition: 83°C
Point de fusion: 36…38 °C
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007764
Numéro CAS: 367-29-3
EINECS: 206-689-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89c09f2885b8e56cca6dd71455516d1b7df5e13c&vid=89c09f2885b8e56cca6dd71455516d1b7df5e13c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité