4-Aminobenzophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-Aminophenyl)(phenyl)methanone, p-Aminobenzophenone
A1140-25G A1140-5G
TCIAA1140-25GEA 78.1 EUR InStock
TCIAA1140-25G TCIAA1140-5G
4-Aminobenzophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Aminobenzophenone
Formule: C₁₃H₁₁NO
MW: 197,24 g/mol
Point d'ébullition: 246 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 118…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007895
Numéro CAS: 1137-41-3
EINECS: 214-506-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ccea1fefb8f4b5be058608b047560536ee345dd&vid=7ccea1fefb8f4b5be058608b047560536ee345dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité