4-Bromo-2,5-difluoroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB2072-5GEA 64.9 EUR InStock
TCIAB2072-5G TCIAB2072-1G
4-Bromo-2,5-difluoroaniline ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-2,5-difluoroaniline
Formule: C₆H₄BrF₂N
MW: 208,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD01861125
Numéro CAS: 112279-60-4
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/43/28933843.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 77.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité