4-Bromo-2,6-difluoroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3220-1G B3220-25G B3220-5G
TCIAB3220-1GEA 33 EUR InStock
TCIAB3220-1G TCIAB3220-25G TCIAB3220-5G
4-Bromo-2,6-difluoroaniline ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-2,6-difluoroaniline
Formule: C₆H₄BrF₂N
MW: 208,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013389
Numéro CAS: 67567-26-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebf90c030763ec63bae3175aee15e71df9960dfd&vid=ebf90c030763ec63bae3175aee15e71df9960dfd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité