4-Bromo-m-toluidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1990-25G B1990-5G
TCIAB1990-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAB1990-25G TCIAB1990-5G
4-Bromo-m-toluidine ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-m-toluidine
Formule: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Point d'ébullition: 240°C
Numéro MDL: MFCD00007828
Numéro CAS: 6933-10-4
EINECS: 230-056-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd5d3bfc9057bcdb730836511d0face05853ce3&vid=dfd5d3bfc9057bcdb730836511d0face05853ce3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité