4-Chloro-2-(trifluorométhyl)aniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A1058-500G A1058-25G
TCIAA1058-500GEA 246 EUR InStock
TCIAA1058-500G TCIAA1058-25G
4-Chloro-2-(trifluorométhyl)aniline ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-2-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅ClF₃N
Point d'ébullition: 77°C
Point de fusion: 9 °C
Densité: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 95°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007841
Numéro CAS: 445-03-4
EINECS: 207-151-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9edb4c0a2eb68d9d0056b7e91c3c3c47a1f85a0d&vid=9edb4c0a2eb68d9d0056b7e91c3c3c47a1f85a0d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité