4'-Aminoacétophénone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(4-Aminophenyl)ethanone, p-Aminoacetophenone
A0251-25G A0251-100G
TCIAA0251-25GEA 49.5 EUR InStock
TCIAA0251-25G TCIAA0251-100G
4'-Aminoacétophénone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4'-Aminoacetophenone
Formule: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Point d'ébullition: 293 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 101…103 °C
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007896
Numéro CAS: 99-92-3
EINECS: 202-801-2
Merck Index: 14,00413
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8bfb2b7de4097862557cc720cd5dbe26cecde2c&vid=f8bfb2b7de4097862557cc720cd5dbe26cecde2c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 108.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité