4-Fluoro-2-(trifluorométhyl)aniline ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A1158-25G A1158-5G
TCIAA1158-25GEA 167 EUR InStock
TCIAA1158-25G TCIAA1158-5G
4-Fluoro-2-(trifluorométhyl)aniline ≥97.0% (par GC)
4-Fluoro-2-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅F₄N
Point d'ébullition: 90°C
Densité: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 72°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007831
Numéro CAS: 393-39-5
EINECS: 206-886-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01afc8ba9d70d8b47261c9a01b76262c56bc31f5&vid=01afc8ba9d70d8b47261c9a01b76262c56bc31f5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité