2-Amino-5-fluorophénol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A2300-1G A2300-5G
TCIAA2300-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAA2300-1G TCIAA2300-5G
2-Amino-5-fluorophénol ≥97.0% (par GC)
2-Amino-5-fluorophenol
Formule: C₆H₆FNO
MW: 127,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00671759
Numéro CAS: 53981-24-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b807a96d296878fe7b03e999f54b23f4b7852c3f&vid=b807a96d296878fe7b03e999f54b23f4b7852c3f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité