4-Fluoro-3-(trifluorométhyl)aniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Amino-2-fluorobenzotrifluoride, 5-Amino-α,α,α,2-tetrafluorotoluene, α,α,α,4-Tetrafluoro-m-toluidine, 5-Amino-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene
A1164-25G A1164-5G
TCIAA1164-25GEA 118 EUR InStock
TCIAA1164-25G TCIAA1164-5G
4-Fluoro-3-(trifluorométhyl)aniline ≥98.0% (par GC)
4-Fluoro-3-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅F₄N
MW: 179,12 g/mol
Point d'ébullition: 208°C
Densité: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 92°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007834
Numéro CAS: 2357-47-3
EINECS: 219-095-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5905932401ceacbef81fc500a3306cb252f0f0f5&vid=5905932401ceacbef81fc500a3306cb252f0f0f5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité