4-Fluoro-m-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Fluoro-3-methylaniline, 5-Amino-2-fluorotoluene
F0527-25G F0527-5G
TCIAF0527-25GEA 95.7 EUR InStock
TCIAF0527-25G TCIAF0527-5G
4-Fluoro-m-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Fluoro-m-toluidine
Formule: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Point d'ébullition: 86°C
Point de fusion: 36 °C
Densité: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00025294
Numéro CAS: 452-69-7
EINECS: 207-207-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=315c93f0d703850226ad648aaad97c03556d027b&vid=315c93f0d703850226ad648aaad97c03556d027b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 33.0 to 37.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité