4-Amino-2-nitrophénol ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Hydroxy-3-nitroaniline
A0379-25G A0379-5G
TCIAA0379-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAA0379-25G TCIAA0379-5G
4-Amino-2-nitrophénol ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
4-Amino-2-nitrophenol
Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Point de fusion: 124…128 °C
Numéro MDL: MFCD00007876
Numéro CAS: 119-34-6
EINECS: 204-316-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c65188ca234e70f2d01462ecad47036dc80427a&vid=5c65188ca234e70f2d01462ecad47036dc80427a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 127.0 to 130.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité