4-Aminobenzènethiol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Aminobenzenethiol, 4-Aminophenyl mercaptan, 4-Mercaptoaniline
A0623-25G A0623-5G A0623-100G
TCIAA0623-25GEA 85.8 EUR InStock
TCIAA0623-25G TCIAA0623-5G TCIAA0623-100G
4-Aminobenzènethiol ≥98.0% (par GC)
4-Aminobenzènethiol
Formule: C₆H₇NS
MW: 125,19 g/mol
Point d'ébullition: 142°C
Point de fusion: 40…44 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007880
Numéro CAS: 1193-02-8
EINECS: 214-763-4
ONU: 3263
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18a673105207e0bd05f516ff1f37a1f86e191fc6&vid=18a673105207e0bd05f516ff1f37a1f86e191fc6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité