p-Anisidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A0487-25G A0487-500G
TCIAA0487-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0487-25G TCIAA0487-500G
p-Anisidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
p-Anisidine
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Point d'ébullition: 243 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 55…58 °C
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 122 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007864
Numéro CAS: 104-94-9
EINECS: 203-254-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00667
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=393d9f8ec0028e6c9ab23a62598917453969b613&vid=393d9f8ec0028e6c9ab23a62598917453969b613&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité