3-Nitro-p-toluidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 3-Nitro-4-méthylaniline4-Méthyl-3-nitroaniline
TCIAN0278-25GEA 73.7 EUR InStock
TCIAN0278-25G
3-Nitro-p-toluidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-Nitro-p-toluidine
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 77…78 °C
Numéro MDL: MFCD00007910
Numéro CAS: 119-32-4
ONU: 2660
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/60/28989360.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité