4-Nitro-2-(trifluorométhyl)aniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A0805-1G A0805-25G A0805-5G
TCIAA0805-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0805-1G TCIAA0805-25G TCIAA0805-5G
4-Nitro-2-(trifluorométhyl)aniline ≥98.0% (par GC)
4-Nitro-2-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅F₃N₂O₂
Point de fusion: 94…95 °C
Densité: 1,754 g/cm³ (-123.15 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007365
Numéro CAS: 121-01-7
EINECS: 204-443-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a5e0b90fd1cd71993556ba07b7a7b097bc1967f&vid=0a5e0b90fd1cd71993556ba07b7a7b097bc1967f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité